Principaux documents
S347582
DIPHENYLAMINE-4-SULFONIC ACID
AldrichCPR
S347582-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S347582-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H11NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.29
Numéro MDL:
261,00 $