M1537
Microcystin RR from algae
≥90% (HPLC), solid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
microbial (Microcystis aerguinosa)
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
solid
Poids mol.
~_1.0 kDa
Couleur
white
Solubilité
ethanol: water (1:1): 0.50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COC(Cc1ccccc1)C(C)\C=C(C)\C=C\C2NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(C)C(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(C)NC(=O)C(=C)N(C)C(=O)CCC(NC(=O)C2C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C49H75N13O12/c1-26(24-27(2)37(74-8)25-32-14-10-9-11-15-32)18-19-33-28(3)40(64)60-36(46(70)71)20-21-38(63)62(7)31(6)43(67)56-30(5)42(66)59-35(17-13-23-55-49(52)53)45(69)61-39(47(72)73)29(4)41(65)58-34(44(68)57-33)16-12-22-54-48(50)51/h9-11,14-15,18-19,24,27-30,33-37,39H,6,12-13,16-17,20-23,25H2,1-5,7-8H3,(H,56,67)(H,57,68)(H,58,65)(H,59,66)(H,60,64)(H,61,69)(H,70,71)(H,72,73)(H4,50,51,54)(H4,52,53,55)/b19-18+,26-24+/t27-,28-,29-,30+,33-,34-,35-,36+,37-,39+/m0/s1
Clé InChI
JIGDOBKZMULDHS-UUHBQKJESA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges