32541
[D-Asp3, E-Dhb7]-Microcystin-RR solution
10 μg/mL in methanol, analytical standard
Synonyme(s) :
MCYST-AspDhbRR
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
10 μg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CO[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](C)\C=C(C)\C=C\[C@@H]2NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)C[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)\C(NC(=O)CC[C@@H](NC(=O)[C@H]2C)C(O)=O)=C/C)C(O)=O
InChI
1S/C48H73N13O12/c1-7-31-42(66)55-29(5)41(65)59-34(16-12-22-54-48(51)52)44(68)61-36(46(71)72)25-39(63)57-33(15-11-21-53-47(49)50)43(67)58-32(28(4)40(64)60-35(45(69)70)19-20-38(62)56-31)18-17-26(2)23-27(3)37(73-6)24-30-13-9-8-10-14-30/h7-10,13-14,17-18,23,27-29,32-37H,11-12,15-16,19-22,24-25H2,1-6H3,(H,55,66)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,67)(H,59,65)(H,60,64)(H,61,68)(H,69,70)(H,71,72)(H4,49,50,53)(H4,51,52,54)/b18-17+,26-23+,31-7+/t27-,28-,29+,32-,33-,34-,35+,36+,37-/m0/s1
Clé InChI
JIVQGWHGELHXHV-UTGMKIGISA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Raw water and drinking water samples by ultra-high pressure liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).
- Water samples, Planktothrix cultures and European crayfish by LC-MS.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?