33762
Microcystin-LF solution
6-9 μg/mL in methanol, analytical standard
Synonyme(s) :
Algae bloom toxin, Biotoxin, Algae bloom standard, Cyanobacterial toxin
1 030,00 $
About This Item
1 030,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
6-9 μg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CO[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](C)\C=C(C)\C=C\[C@@H]2NC(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)C(=C)N(C)C(=O)CC[C@@H](NC(=O)[C@H]2C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C52H71N7O12/c1-29(2)25-40-50(66)58-44(52(69)70)33(6)46(62)56-41(27-36-17-13-11-14-18-36)49(65)54-38(22-21-30(3)26-31(4)42(71-10)28-37-19-15-12-16-20-37)32(5)45(61)55-39(51(67)68)23-24-43(60)59(9)35(8)48(64)53-34(7)47(63)57-40/h11-22,26,29,31-34,38-42,44H,8,23-25,27-28H2,1-7,9-10H3,(H,53,64)(H,54,65)(H,55,61)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,66)(H,67,68)(H,69,70)/b22-21+,30-26+/t31-,32-,33-,34+,38-,39+,40-,41-,42-,44+/m0/s1
Clé InChI
FEVBMCJUKWWWBT-QVWKUIOOSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F
Point d'éclair (°C)
11 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves