M1257
2-Mercaptopyridine
Synonyme(s) :
2-Pyridinethiol, 2-Pyridyl mercaptan
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.16
Beilstein:
105787
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Produits recommandés
Pf
127-130 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Sc1ccccn1
InChI
1S/C5H5NS/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7)
Clé InChI
WHMDPDGBKYUEMW-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par