301507
2-Mercapto-1-methylimidazole
≥99%
Synonyme(s) :
Methimazole
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Pf
144-147 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN1C=CNC1=S
InChI
1S/C4H6N2S/c1-6-3-2-5-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,5,7)
Clé InChI
PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544) , TPO(7173)
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges