M0531
Myosin, Calcium activated from porcine heart
buffered aqueous glycerol solution, 0.1-0.5 units/mg protein (biuret)
Synonyme(s) :
Calcium-Activated Myosin, Myosin from Porcine Heart, Porcine Heart Myosin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Porcine heart
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
0.1-0.5 units/mg protein (biuret)
Poids mol.
heavy chain ~200 kDa (each)
light chain 15-20 kDa (each)
~480 kDa
Concentration
≥1.0 mg protein/mL Biuret
Couleur
hazy colorless to light yellow
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
pig ... MYHC(396711)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Therapy on Autoimmune Giant Cell Myocarditis
Concomitant Suppression of the Expression of Dendritic Cells
Articles
Myosins are a family of ATP-dependent motor proteins. Myosin II is the major contractile protein involved in eukaryotic muscle contraction by “walking” along actin microfilaments of the sarcomere