L9267
Lectin from Lens culinaris (lentil)
lyophilized powder
Synonyme(s) :
Lens culinaris agglutinin, LcH
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Puissance
<16 μg per mL agglutination activity
Impuretés
salt, free
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable