L0770
Lectin from Pisum sativum (pea)
FITC conjugate, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Pisum sativum agglutinin, PSA
223,00 $
About This Item
223,00 $
Produits recommandés
Conjugué
FITC conjugate
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Puissance
<20 μg per mL agglutination activity
Composition
Protein, ≥95% biuret
Ampleur du marquage
2-4 mol FITC per mol protein (Lowry).
Impuretés
salt, free
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.