L8753
Leu-Pro hydrochloride
≥98%, suitable for ligand binding assays
About This Item
Produits recommandés
product name
Leu-Pro hydrochloride,
Pureté
≥98%
Forme
powder
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.CC(C)CC(N)C(=O)N1CCCC1C(O)=O
InChI
1S/C11H20N2O3.ClH/c1-7(2)6-8(12)10(14)13-5-3-4-9(13)11(15)16;/h7-9H,3-6,12H2,1-2H3,(H,15,16);1H
Clé InChI
GZEPUBCBTCSTKP-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable