L7391
Anti-LIS1 antibody, Mouse monoclonal
clone LIS1-338, purified from hybridoma cell culture
1 070,00 $
About This Item
1 070,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LIS1-338, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 46 kDa
Espèces réactives
zebrafish, chicken, rat, human, bovine, mouse
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using a rat brain cytosol preparation
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Chaîne SMILES
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C21H39O7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(23)27-18-20(22)19-28-29(24,25)26/h6-7,9-10,20,22H,2-5,8,11-19H2,1H3,(H2,24,25,26)/b7-6+,10-9+
Clé InChI
ZQTAMPRZFOOEEP-AVQMFFATSA-N
Informations sur le gène
human ... PAFAH1B1(5048)
mouse ... Pafah1b1(18472)
rat ... Pafah1b1(83572)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable