L4545
L-798106
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2E)-N-[(5-bromo-2-methoxyphenyl)sulfonyl]-3-[2-(2-naphthalenylmethyl)phenyl]-2-propenamide
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Auteur
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(Br)cc1S(=O)(=O)NC(=O)\C=C\c2ccccc2Cc3ccc4ccccc4c3
InChI
1S/C27H22BrNO4S/c1-33-25-14-13-24(28)18-26(25)34(31,32)29-27(30)15-12-21-7-3-5-9-23(21)17-19-10-11-20-6-2-4-8-22(20)16-19/h2-16,18H,17H2,1H3,(H,29,30)/b15-12+
Clé InChI
ODTKFNUPVBULRJ-NTCAYCPXSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable