Principaux documents
L3910
Millipore
Lowenstein Jensen medium base
BioChemika, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
L. J. Medium
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
BioChemika
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
microbiology
Adéquation
mycobacteria
Application
Lowenstein Jensen Medium with the addition of eggs is used for cultivation of Mycobacteria, especially Mycobacterium tuberculosis.
Composants
Components (g/L)
L-Asparagine 3.60
Monopotassium Phosphate 2.40
Magnesium Sulphate 0.24
Magnesium Citrate 0.60
Potato Flour 30.00
Malachite Green 0.40
Remplacé(e)(s) par
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Jensen, K.A.
Zentralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten Und Hygiene. 1. Abt. Medizinisch-Hygienische Bakteriologie, Virusforschung und Parasitologie. Originale, 125, 222-222 (1932)
Lowenstein, E.
Zentralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten Und Hygiene. 1. Abt. Medizinisch-Hygienische Bakteriologie, Virusforschung und Parasitologie. Originale, 120, 127-127 (1931)