L3540
Lowry Reagent
Synonyme(s) :
Copper(II) tartrate Mix
Description générale
Application
Autres remarques
Reconstitution
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Protocoles
To standardize a procedure for the determination of protein by modified Lowry.
To determine protein content, the Warburg-Christian method refers to measuring protein samples at 280 nm using a spectrophotometer.
Contenu apparenté
Méthodes, réactifs et technologies de dosage immunologique permettant de mesurer avec précision la concentration en protéines dans divers échantillons.
Protein quantification methods, reagents, and immunoassay technology for accurately measuring the protein concentrations in a variety of samples.
Products for traditional and alternative protein quantitation techniques available, including BCA, Bradford, Lowry, and more.