L2164
Anti-Luciferase antibody, Mouse monoclonal
clone LUC-1, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Luciferase Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LUC-1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
60 kDa
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: 20-40 μg/mL using transfected 293Tcells expressing luciferase
immunocytochemistry: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of transfected 293T cells expressing luciferase
western blot: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Application
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable