L2137
Lipopolysaccharides from Salmonella enterica serotype minnesota
purified by gel-filtration chromatography
Synonyme(s) :
LPS
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Salmonella enterica (Serotype minnesota)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Produit purifié par
gel-filtration chromatography
Impuretés
<1% Protein
Couleur
white
Solubilité
water: 4.90-5.10 mg/mL, cloudy to hazy, colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- TRPV4 is not the molecular sensor for bacterial lipopolysaccharides-induced calcium signaling: This study explores the signaling pathways activated by lipopolysaccharides from Salmonella enterica serotype Minnesota, demonstrating that TRPV4 is not involved, advancing understanding of immune responses to bacterial endotoxins (Wang et al., 2023).
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Contenu apparenté
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.