AB10514P
Anti-Serotonin Transporter Antibody
1 mg/mL, from rabbit
Synonyme(s) :
solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, serotonin), member 4, sodium-dependent serotonin transporter, serotonin transporter, Solute carrier family 6 member 4, Na+/Cl- dependent serotonin transporter, 5HT transporter, 5-hydroxytryptamine tr
622,00 $
About This Item
622,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
sheep (100% homology), rat (100% homology), bovine (100% homology), monkey (100% homology), human (100% homology), horse (100% homology), mouse (100% homology), chimpanzee (100% homology)
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HTT(3064)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Qualité
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Western Blot : Human lung lysate.
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable