L1875
L-(+)-Lactic acid solution
30% in H2O (by weight)
Synonyme(s) :
(S)-2-Hydroxypropionic acid, Sarcolactic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Concentration
30% in H2O (by weight)
Solubilité
water: soluble(lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Clé InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Application
Autres remarques
Liaison
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter