J3770
JNJ7777120
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-[(5-Chloro-1H-indol-2-yl)carbonyl]-4-methyl-piperazine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
H2O: insoluble
Auteur
Johnson & Johnson
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CN1CCN(CC1)C(=O)c2cc3cc(Cl)ccc3[nH]2
InChI
1S/C14H16ClN3O/c1-17-4-6-18(7-5-17)14(19)13-9-10-8-11(15)2-3-12(10)16-13/h2-3,8-9,16H,4-7H2,1H3
Clé InChI
HUQJRYMLJBBEDO-UHFFFAOYSA-N
Application
- to study its effects on the pro-inflammatory microglia in rats
- to study its effects on the Parkinson′s-like pathology in rat brain
- to study its effects on the histamine receptor interaction in periodontal ligament fibroblasts (PDLF)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable