Principaux documents
ISB1L
Sigma-Aldrich
InstantBlue
Ultrafast Protein Stain
Synonyme(s) :
protein gel stain, protein stain
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
Plus de détails sur ce produit ISB1L Contacter notre Service technique
Fabricant/nom de marque
ISBT
Technique(s)
protein staining: suitable
Température de stockage
2-8°C
Description générale
InstantBlue est une solution de coloration prête à l′emploi spécialement formulée pour la détection ultra-rapide (moins de 15 min), sensible (5 ng par bande [BSA]) et sûre des protéines. Les gels de protéines peuvent être colorés avec InstantBlue en quelques minutes, sans nécessiter de lavage, de fixation ou de décoloration. Les gels peuvent rester dans la solution de coloration pendant des semaines sans problème. Seules les protéines sont colorées, ce qui produit des bandes bleues bien définies sur un fond tout à fait transparent. La réduction de l′interférence liée au bruit de fond permet d′obtenir de meilleurs rapports signal-bruit et peut également avoir un impact positif sur la résolution et la sensibilité globale. La formulation d′InstantBlue est non toxique et ne contient pas de méthanol. En outre, les protéines colorées par InstantBlue peuvent également être analysées par spectrométrie de masse (MS).
Application
InstantBlue a été utilisé pour la coloration de Coomassie afin de valider la présence de protéines[1] dans des gels de polyacrylamide en présence de SDS (SDS-PAGE).[2] Il a également été utilisé pour la coloration de gels de SDS-PAGE.[3]
Composants
Contient du colorant de Coomassie, de l′éthanol, de l′acide phosphorique et des agents de solubilisation dans de l′eau. (Attention : l′acide phosphorique est un liquide corrosif.)
Autres remarques
Non disponible en Suède ou au Danemark.
Informations légales
InstantBlue is a trademark of Expedeon Protein Solutions
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Quantitative profiling of the protein coronas that form around nanoparticles
Docter D, et al.
Nature Protocols, 9(9), 2030-2030 (2014)
SETD6 is a negative regulator of oxidative stress response
Chen A, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Gene Regulatory Mechanisms, 1859(2), 420-427 (2016)
Hannes Vanhaeren et al.
eLife, 9 (2020-03-27)
Protein ubiquitination is a very diverse post-translational modification leading to protein degradation or delocalization, or altering protein activity. In Arabidopsis thaliana, two E3 ligases, BIG BROTHER (BB) and DA2, activate the latent peptidases DA1, DAR1 and DAR2 by mono-ubiquitination at
A novel strategy to express different antigens from one modified vaccinia Ankara vaccine vector
Lauer K B, et al.
bioRxiv, 191924-191924 (2017)
Dieter Waschbüsch et al.
Structure (London, England : 1993), 28(4), 406-417 (2020-02-06)
Rab8a is associated with the dynamic regulation of membrane protrusions in polarized cells. Rab8a is one of several Rab GTPases that are substrates of leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2), a serine/threonine kinase that is linked to Parkinson's disease. Rab8a is
Articles
Cell lysis challenges and protein extraction variables for Western blot sensitivity and reproducibility.