Documents
P3296
Millipore
Protéine G-Sépharose, Fast Flow (à débit élevé)
recombinant, expressed in E. coli, aqueous ethanol suspension
Synonyme(s) :
Protéine G-Agarose, Fast Flow (à débit élevé) from Streptococcus sp.
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106500
Nomenclature NACRES :
NA.56
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
aqueous ethanol suspension
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
proteins (Immunoglobulins of various mammalian species)
Ampleur du marquage
~2 mg per mL
Technique(s)
affinity chromatography: suitable
Matrice
Sepharose 4B Fast Flow
Activation de la matrice
cyanogen bromide
Fixation de matrice
amino
Espaceur de matrice
1 atom
Température de stockage
2-8°C
Description générale
La Protéine G est une protéine issue de la paroi cellulaire bactérienne qui se lie aux immunoglobuline (IgG). Elle est isolée de la souche G-148 de streptocoques de groupe G. Cette protéine peut être extraite des cellules par digestion à la papaïne et purifiée par l′utilisation séquentielle de chromatographie d′échange d′ions sur DEAE-Sephadex, chromatographie d′affinité sur IgG humaine couplée à la Sepharose et chromatographie sur gel Sephadex G-200. La liaison entre la protéine G et les divers IgG polyclonales et monoclonales dépend essentiellement du pH entre 2,8 et 10, la liaison la plus forte se produisant à un pH 4 à 5 et la plus faible à un pH 10. Ce produit sert de réactif puissant pour la détection des IgG.
La Protéine G est une protéine issue de la paroi cellulaire bactérienne qui se lie aux immunoglobuline (IgG). Elle est isolée de la souche G-148 de streptocoques de groupe G. Cette protéine peut être extraite des cellules par digestion à la papaïne et purifiée par l′utilisation séquentielle de chromatographie d′échange d′ions sur DEAE-Sephadex, chromatographie d′affinité sur IgG humaine couplée à la Sepharose et chromatographie sur gel Sephadex G-200. La liaison entre la protéine G et les divers IgG polyclonales et monoclonales dépend essentiellement du pH entre 2,8 et 10, la liaison la plus forte se produisant à un pH 4 à 5 et la plus faible à un pH 10. Ce produit sert de réactif puissant pour la détection des IgG.
Le code produit mis à jour de P3296-5Ml est GE17-0618-01.
Application
La Protéine G-Sepharose est utilisée dans les applications suivantes : chromatographie d′affinité, chromatographie de protéines, purification et caractérisation des anticorps, matrices d′immuno-affinité, résines couplées aux protéines A, G et L, interactions entre protéines et purification et détection. La Protéine G-Sepharose a été utilisée dans une stratégie visant à confirmer la présence d′anticorps anti-érythropoïétine neutralisants dans le sérum humain, ainsi que pour comparer les méthodes de déplétion de l′albumine et des IgG du sérum équin.
Forme physique
Suspension à 20 % dans l′éthanol
Notes préparatoires
Il est préparé à partir d′une Protéine G streptococcale recombinante dont la région de liaison à l′albumine a été génétiquement éliminée.
Informations légales
Sepharose is a trademark of Cytiva
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
115.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46.1 °C - closed cup
G Yang et al.
Oncogene, 26(1), 91-101 (2006-06-27)
The t(8;21) chromosomal translocation that generates the fusion oncoprotein RUNX1-ETO predominates in leukemia patients of the French-American-British (FAB) class M2 subtype. The oncoprotein has the capacity to promote expansion of hematopoietic stem/progenitor cells and induces leukemia in association with other
B Akerström et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 135(4), 2589-2592 (1985-10-01)
Protein G is an immunoglobulin (IgG)-binding bacterial cell wall protein recently isolated from group G streptococci. We have investigated the avidity of protein G for various monoclonal and polyclonal Ig of the IgG class, and compared it with the binding
Yi-Jye Chern et al.
Cell death & disease, 10(7), 504-504 (2019-06-28)
Therapy-refractory disease is one of the main contributors of treatment failure in cancer. In colorectal cancer (CRC), SPARC can function as a sensitizer to conventional chemotherapy by enhancing apoptosis by interfering with the activity of Bcl-2. Here, we examine a
Kyle A Nilson et al.
Nucleic acids research, 45(19), 11088-11105 (2017-10-05)
Oxidative stress has pervasive effects on cells but how they respond transcriptionally upon the initial insult is incompletely understood. We developed a nuclear walk-on assay that semi-globally quantifies nascent transcripts in promoter-proximal paused RNA polymerase II (Pol II). Using this
Rajesh P Ringe et al.
Journal of virology, 94(6) (2019-12-20)
We covalently attached human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) Env SOSIP trimers to iron oxide nanoparticles (IO-NPs) to create a particulate immunogen for neutralizing antibody (NAb) induction. The attached trimers, ∼20 per particle, retained native-like antigenicity, judged by reactivity with
Protocoles
Techniques for protein antigen molecular weight determination, protein interactions, enzymatic activity, and post-translational modifications.