I9148
Sodium iodoacetate
powder, ≥98%
Synonyme(s) :
Iodoacetic acid sodium salt
253,00 $
About This Item
253,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Sodium iodoacetate, ≥98%, BioUltra
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥98%
Forme
powder
Impuretés
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Pf
208 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 0.5 M, clear, colorless
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]C(=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Clé InChI
AGDSCTQQXMDDCV-UHFFFAOYSA-M
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
406.4 °F
Point d'éclair (°C)
208 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges