Principaux documents
I8260
Sigma-Aldrich
IgM from human serum
reagent grade, ~95% (HPLC), buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
IgM humaine
1 MG
273,00 $
5 MG
1 020,00 $
10 MG
1 880,00 $
25 MG
3 890,00 $
273,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
273,00 $
5 MG
1 020,00 $
10 MG
1 880,00 $
25 MG
3 890,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
273,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Conjugué
unconjugated
Qualité
reagent grade
Essai
~95% (HPLC)
Forme
buffered aqueous solution
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Il existe cinq classes d'immunoglobulines humaines. Parmi elles, l'immunoglobuline M (IgM) est une protéine de haut poids moléculaire comportant cinq ou six sous-unités. Les IgM monomériques sont constituées de deux chaînes lourdes et deux chaînes légères reliées par un pont disulfure. Les IgM monomériques sont présentes en faible concentration dans le sérum humain. Elles sont riches en glucides (environ 12 %). Les IgM sont la première immunoglobuline produite par les nouveau-nés.[1]
Ces anticorps sont présents sous forme pentamérique dans le sérum. Ils sont produits en réponse à des antigènes.[2]
Les IgM contenues dans le sérum humain sont purifiées à partir de sérum humain normal par des techniques de précipitation et de filtration sur gel. Leur pureté, déterminée par HPLC, est d'au moins 95 %.
Application
Les IgM humaines purifiées peuvent servir d'antigène de référence, d'étalon, d'agent de blocage ou de protéine de revêtement dans différents dosages immunologiques (test ELISA, dot blot, western blot, immunodiffusion, immunoélectrophorèse…). Elles peuvent également servir de matière première dans la préparation d'immunogènes et d'immunoadsorbants en phase solide. Les IgM de sérum humain ont été employées comme étalon dans des tests ELISA (100 μg/ml)[3] et dot blot.[4] La concentration en anticorps utilisée dans les tests de capture d'IgM varie de 200 μg/ml à 1 mg/ml.[5][6]
Les IgM de sérum humain ont été utilisées :
  • dans des tests ELISA d'inhibition[7]
  • dans des tests d'immunoblotting[7]
  • comme étalons de poids moléculaire[8]
  • dans des tests de capture d'IgM[9]
  • pour confirmer un déficit en immunoglobulines[10]
Actions biochimiques/physiologiques
Sous sa forme monomérique, l'immunoglobuline M (IgM) est une partie des récepteurs antigéniques de surface des lymphocytes B non activés qui est spécifique d'un antigène. Les molécules d'IgM polymériques sont également des activateurs importants de la cascade classique du complément. Les IgM jouent un rôle clé dans l'agglutination et les réactions cytolytiques.[1]
Forme physique
Solution dans un mélange de Tris-HCl 0,05 M et de chlorure de sodium 0,2 M (pH 8,0) contenant de l'azide de sodium 15 mM.
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 °C et 8 °C. Si une légère turbidité apparaît lors d'un stockage prolongé, clarifier la solution par centrifugation avant utilisation.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document fourni avec le produit, nos produits sont exclusivement conçus pour la recherche et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations à des fins de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Isabelle Leduc et al.
Infection and immunity, 77(2), 657-666 (2008-11-19)
Resisting the bactericidal activity of naturally occurring antibodies and complement of normal human serum is an important element in the evasion of innate immunity by bacteria. In the gram-negative mucosal pathogen Haemophilus ducreyi, serum resistance is mediated primarily by the
Localization of the domains of the Haemophilus ducreyi trimeric autotransporter DsrA involved in serum resistance and binding to the extracellular matrix proteins fibronectin and vitronectin.
Leduc I, et al.
Infection and Immunity, 77(2), 657-666 (2009)
Selection of mimotopes of the cell surface adhesion molecule Mel-CAM from a random pVIII-28aa phage peptide library.
Hafner C, et al.
The Journal of Investigative Dermatology, 119(4), 865-869 (2002)
L Rydberg et al.
Xenotransplantation, 5(2), 105-110 (1998-12-16)
A quantitative ELISA technique for determination of human anti-pig xenoantibody number in serum samples has been established using pig lymphocytes and pig/rabbit erythrocytes as target cells and a pool of serum from human blood group AB donors. The number of
Apolline Salama et al.
Transplantation, 101(10), 2501-2507 (2017-02-16)
Polyclonal antihuman thymocyte rabbit IgGs (antithymocyte globulin [ATG]) are popular immunosuppressive drugs used to prevent or treat organ or bone-marrow allograft rejection, graft versus host disease, and autoimmune diseases. However, animal-derived glycoproteins are also strongly immunogenic and rabbit ATG induces
Questions
  1. What is the molecular weight of the IgM antibody from human serum with the product code I8260?
    1 answer
    1. The IgM antibody with product code I8260 is not tested for molecular weight, as it consists of two heavy and two light chains. For the unmodified human IgM subunit chains, one publication reports the following molecular weights: m chain = 75 kDa, k chain = 22 kDa. Refer to the publication "Habeeb, A.F.S.A., et al., Studies of Maleylated Chains of Human IgM. J. Immunol., 105, 846-855 (1970)" for more information. Additionally, the monomer of the IgA product with code I4036 is expected to have a molecular weight of 160 kDa.