I6783
Isopimaric Acid
≥98% (GC), powder
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (GC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@]12CC[C@@](C)(CC1=CC[C@@]3([H])[C@@](C)(CCC[C@]23C)C(O)=O)C=C
InChI
1S/C20H30O2/c1-5-18(2)12-9-15-14(13-18)7-8-16-19(15,3)10-6-11-20(16,4)17(21)22/h5,7,15-16H,1,6,8-13H2,2-4H3,(H,21,22)/t15-,16+,18-,19+,20+/m0/s1
Clé InChI
MXYATHGRPJZBNA-KRFUXDQASA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable