SMB00177
Kaurenoic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
Ent-kaurenoic acid, Kaur-16-en-18-oic acid, Kauren-19-oic acid, Kaurenic acid, Cunabic acid
581,00 $
About This Item
581,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C=C1C[C@@]23CC[C@]4([H])[C@@](C(O)=O)(C)CCC[C@@]4(C)[C@]2([H])CC[C@@H]1C3
InChI
1S/C20H30O2/c1-13-11-20-10-7-15-18(2,16(20)6-5-14(13)12-20)8-4-9-19(15,3)17(21)22/h14-16H,1,4-12H2,2-3H3,(H,21,22)/t14-,15+,16+,18-,19-,20-/m1/s1
Clé InChI
NIKHGUQULKYIGE-OTCXFQBHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable