MilliporeSigma
Passer à
B5936
Bréfeldine A
Ready Made Solution, from Penicillium brefeldianum, 10 mg/mL in DMSO
Synonyme(s) :
γλ-Lactone de l’acide γ,4-Dihydroxy-2-(6-hydroxy-1-heptényl)-4-cyclopentanecrotonique, Ascotoxine, BFA, Cyanéine, Décumbine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
200 μL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
218,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H24O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.36
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
25191
218,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
Penicillium brefeldianum
Quality Segment
vapor pressure
0.56 hPa ( 20 °C)
form
ready-to-use solution
autoignition temp.
301 °C
concentration
10 mg/mL in DMSO
solubility
DMSO: 10 mg/mL
antibiotic activity spectrum
neoplastics
application(s)
advanced drug delivery
mode of action
cell membrane | interferes
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@H](O)\C=C\C(=O)O1
InChI
1S/C16H24O4/c1-11-5-3-2-4-6-12-9-13(17)10-14(12)15(18)7-8-16(19)20-11/h4,6-8,11-15,17-18H,2-3,5,9-10H2,1H3/b6-4+,8-7+/t11-,12+,13-,14+,15+/m0/s1
InChI key
KQNZDYYTLMIZCT-KQPMLPITSA-N
Application
Brefeldin A produced from Penicillium brefeldianum may be used to study protein and lipid transport between Golgi complex and the cell surface.
Biochem/physiol Actions
Brefeldin A (BFA) is a fungal metabolite which disrupts the structure and function of the Golgi apparatus by inhibiting transport of proteins from ER to Golgi and inducing retrograde protein transport from the Golgi apparatus to the endoplasmic reticulum. BFA inhibits the transport of sphingomyelin to the surface of mammalian cells. The ester derivatives of BFA exhibit anti-cancer properties.
La bréfeldine A (BFA) est un métabolite fongique qui perturbe la structure et la fonction de l′appareil de Golgi. La BFA est un activateur du cycle de la sphingomyéline. Une apoptose médiée par la bréfeldine A a été observée dans des cellules tumorales humaines.
Perturbe la structure et la fonction de l′appareil de Golgi ; activateur du cycle de la sphingomyéline.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Store under inert gas. Hygroscopic.Storage class (TRGS 510): Combustible liquids
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
B6542B7651203729
description
Ready Made Solution, from Penicillium brefeldianum, 10 mg/mL in DMSO
description
≥99% (HPLC and TLC), BioXtra, Molecular Biology
description
from Penicillium brefeldianum, ≥99% (HPLC and TLC)
description
Specifically and reversibly blocks translocation of proteins from the endoplasmic reticulum (ER) to the Golgi apparatus without affecting endocytosis or lysosome function.
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
ready-to-use solution
form
powder
form
powder
form
crystalline solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bréfeldine A
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How stable is the solution if kept at 4 ºC? thanks
    1 answer
    1. This product is a 10 mg/mL solution in DMSO. The recommended storage temperature is 2-8°C. Assuming proper handling and storage, the item will be stable until the recommended retest date reported on the lot specific Certificate of Analysis. The product is assigned a retest date of 2 years from the date of Quality Release.