HT110132
Eosin Y Solution, Alcoholic
139,00 $
About This Item
139,00 $
Produits recommandés
Forme
solution
Niveau de qualité
Durée de conservation
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
0.5 % (w/v) in acidified ethanol
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Apprenez-en davantage sur le caractère critique de la coloration de tissus biologiques pour la recherche et la biologie médicale en utilisant des colorants standards et spéciaux.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.