E4009
Eosin Y
Dye content ~99%, Powder
Synonyme(s) :
2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein, Acid Red 87, Bromo acid J. TS, XL, or XX, Bromofluorescein, Bronze Bromo ES, Eosin yellowish, Solvent red 43
About This Item
Produits recommandés
product name
Eosin Y, Dye content ~99 %
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, ~99%
Couleur
light red to red/pink
Solubilité
ethanol: 1 mg/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Oc1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c(O)c(Br)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1Br
InChI
1S/C20H8Br4O5/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20/h1-6,25-26H
Clé InChI
DBZJJPROPLPMSN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- to determine the location of the brain sections
- for staining of fixed liver tissue
- for histological examination of brain sections from the dorsal hippocampus
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?