HS2862DB
TrueNorth® Chest Freezer Rack
for 3" boxes, 9 x 1 configuration, stainless steel
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Caractéristiques
9 x 1 configuration
Holds 9 x boxes (3 in.)
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS2862DB
Technique(s)
cryopreservation: suitable
L × l × H
5.5 × 5.5 × 29 in.
Taille
141x141x730 mm
Catégories apparentées
Description générale
All have handles for easy use.