Principaux documents
HS120220
TrueNorth® Cardboard Microtube Freezer Boxes
pk of 10, Holds 169 x 0.2 mL tubes
Synonyme(s) :
cryovial storage, freezer box
10 EA
124,00 $
124,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
124,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41123300
Nomenclature NACRES :
NB.22
124,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 169 x 0.2 mL tubes
Conditionnement
pk of 10
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS120220
Technique(s)
cryopreservation: suitable
L × l × H
5.2 × 5.2 × 1.1 in.
Diam. des puits
9.5 mm
Description générale
Low profile boxes are available in two sizes to accomodate standard 0.5 and 0.2 mL microtubes and vessels of a similar size. (must use tubes capable of being sotred at low temperatures)
Caractéristiques et avantages
  • dividers included with the boxes
  • store in mechanical freezers or vapor phase LN
  • will fit into most standard freezer racking
Informations légales
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC