H9910
Hyaluronic Acid Binding Protein−Biotin bovine
lyophilized powder
Synonyme(s) :
HABP-Biotin
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
cow ... VCAN(282662)
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.