B1557
Hyaluronan biotin sodium salt
≥97%, soluble powder
Synonyme(s) :
Hyaluronic acid biotin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97%
Forme
soluble powder
Poids mol.
≥700 kDa
Perte
≤5% loss on drying
Couleur
white to tan
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.