Principaux documents
55697
Supelco
5-Hydroxyindole-3-acetic acid
analytical standard
Synonyme(s) :
5-HIAA
50 MG
283,00 $
283,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
283,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.18
Beilstein:
168797
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
283,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Essai
≥98% (HPLC)
≥98% (T)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
161-164 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
Clé InChI
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Major serotonin metabolite.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Shabbir Ahmad et al.
Scientific reports, 10(1), 8925-8925 (2020-06-04)
Melanins are chemically diverse ubiquitous pigments found across the life forms synthesized via different biochemical pathways mainly from L-tyrosine or acetyl CoA. Though few reports suggest the possibility of tryptophan-based melanin synthesis, however, such tryptophan-based melanin and its biosynthesis remained
Ryan T Oglesby et al.
Magnetic resonance in medicine, 84(5), 2389-2399 (2020-04-18)
The diagnosis of monoamine-related psychiatric disorders is based on the phenomenological evaluation of symptoms and behavior by trained clinicians. The CEST technique can be sensitive to monoamines such as serotonin. This study quantifies the CEST properties of the compounds in