H8508
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Synonyme(s) :
HFP, Hexafluoroisopropanol
About This Item
Formule linéaire :
(CF3)2CHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.04
Beilstein:
1841007
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Produits recommandés
Indice de réfraction
n20/D 1.275 (lit.)
pb
59 °C (lit.)
Pf
−4 °C (lit.)
Densité
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
Clé InChI
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par