H7890
L-Homoserine lactone hydrochloride
suitable for ligand binding assays
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Homoserine lactone hydrochloride,
Forme
powder
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1
Clé InChI
XBKCXPRYTLOQKS-DFWYDOINSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable