459224
(S)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
L-Homoserine lactone hydrochloride, HSI
123,00 $
About This Item
123,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]20/D −27.8°, c = 1 in H2O
Pf
210-220 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cl.N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1
Clé InChI
XBKCXPRYTLOQKS-DFWYDOINSA-N
Application
- As a precursor for the preparation of amino-keto-alcohols and β-amino acids.[1]
- To prepare N-acylhomoserine lactone (AHL) analogs by reacting with substituted 2-chloro-N-phenylacetamide and different halides.[2]
- As a starting material for the synthesis of L-discadenine.[3]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable