H6649
Herbimycin A from Streptomyces hygroscopicus
≥95% (HPLC), powder
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Streptomyces hygroscopicus
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 7.5 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
viruses
Mode d’action
enzyme | inhibits
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CO[C@H]1C[C@H](C)[C@@H](OC)C2=CC(=O)C=C(NC(=O)\C(C)=C\C=C[C@H](OC)[C@@H](OC(N)=O)\C(C)=C\[C@H](C)[C@H]1OC)C2=O
InChI
1S/C30H42N2O9/c1-16-10-9-11-23(37-5)28(41-30(31)36)18(3)12-17(2)27(40-8)24(38-6)13-19(4)26(39-7)21-14-20(33)15-22(25(21)34)32-29(16)35/h9-12,14-15,17,19,23-24,26-28H,13H2,1-8H3,(H2,31,36)(H,32,35)/b11-9-,16-10+,18-12+/t17-,19-,23-,24-,26+,27+,28-/m0/s1
Clé InChI
MCAHMSDENAOJFZ-BVXDHVRPSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3