H4413
Hydroxyfasudil hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
1-(1-Hydroxy-5-isoquinolinesulfonyl)homopiperazine hydrochloride hydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Composition
The two peaks show the equilibrim between the two tautomers
Couleur
white
Solubilité
H2O: >5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].Oc1nccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCCNCC3
InChI
1S/C14H17N3O3S.ClH/c18-14-12-3-1-4-13(11(12)5-7-16-14)21(19,20)17-9-2-6-15-8-10-17;/h1,3-5,7,15H,2,6,8-10H2,(H,16,18);1H
Clé InChI
XWWFOUVDVJGNNG-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves