Principaux documents
H4126
Sigma-Aldrich
Hydrocortisone 21-acetate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
21-acétate de 11β,17α,21-trihydroxy-4-pregnène-3,20-dione, 21-acétate de 17-hydroxycorticostérone, 21-acétate de 4-pregnène-11β,17α,21-triol-3,20-dione, Acétate de 17-α-hydroxycorticostérone
1 G
78,30 $
5 G
252,00 $
10 G
464,00 $
78,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
78,30 $
5 G
252,00 $
10 G
464,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H32O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.50
Beilstein:
2066841
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
78,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Stérilité
non-sterile
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
permeability assay: suitable
Pf
223 °C (dec.) (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,26,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Clé InChI
ALEXXDVDDISNDU-JZYPGELDSA-N
Informations sur le gène
Description générale
Hydrocortisone 21-acetate is an adrenocortical steroid.[1] Hydrocortisone acts as an immunosuppressive drug and might suppress systemic inflammatory responses.[2][3] It is used to treat rheumatoid arthritis and adrenal insufficiency.[4][5] It also functions as an antiallergic agent.[1]
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Principles of Orthomolecularism, 20-26 (2004)
The Dictionary of Drugs: Chemical Data: Chemical Data, Structures and Bibliographies, 20-26 (2014)
Hydrocortisone and cortisone injected into arthritic joints: comparative effects of and use of hydrocortisone as a local antiarthritic agent
Hollander JL, et al.
Journal of the American Medical Association, 147(17), 1629-1635 (1951)
Adrenal insufficiency in patients with cirrhosis and septic shock: effect of treatment with hydrocortisone on survival
Fernandez J, et al.
Hepatology, 44(5), 1288-1295 (2006)
Differential anti-inflammatory effects of immunosuppressive drugs: cyclosporin, rapamycin and FK-506 on inducible nitric oxide synthase, nitric oxide, cyclooxygenase-2 and PGE2 production
Attur MG, et al.
Inflammation Research, 49(1), 20-26 (2000)