H2508
Hippuryl-Arg
carboxypeptidase substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Synonyme(s) :
N-Benzoyl-Gly-Arg
About This Item
Produits recommandés
product name
Hippuryl-Arg, carboxypeptidase substrate
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)CNC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21N5O4/c16-15(17)18-8-4-7-11(14(23)24)20-12(21)9-19-13(22)10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,19,22)(H,20,21)(H,23,24)(H4,16,17,18)/t11-/m0/s1
Clé InChI
GFLCPYUSPYXNBV-NSHDSACASA-N
Catégories apparentées
Application
- aminopeptidase from Trogoderma granarium
- exopeptidase from Bactrocera oleae Gmelin, midgut of Plagiodera versicolora
- carboxypeptidase from Pichia pastoris
Actions biochimiques/physiologiques
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable