H168
R(+)-7-Hydroxy-DPAT hydrobromide
>98%, solid
Synonyme(s) :
R(+)-2-Dipropylamino-7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene hydrobromide, R(+)-7-Hydroxy(dipropylamino)tetralin hydrobromide
About This Item
Produits recommandés
Essai
>98%
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: >100 mg/mL
ethanol: >56 mg/mL
Chaîne SMILES
Br.CCCN(CCC)C1CCc2ccc(O)cc2C1
InChI
1S/C16H25NO.BrH/c1-3-9-17(10-4-2)15-7-5-13-6-8-16(18)12-14(13)11-15;/h6,8,12,15,18H,3-5,7,9-11H2,1-2H3;1H
Clé InChI
ODNDMTWHRYECKX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... DRD3(1814)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Attention
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable