Principaux documents
GW21483
Sigma-Aldrich
Anti-PTPRT antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Receptor-type tyrosine-protein phosphatase T
50 μG
541,00 $
541,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 μG
541,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
541,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
chicken
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, human
Fabricant/nom de marque
Genway 15-288-21483
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTPRT(11122)
Catégories apparentées
Immunogène
Immunogen Sequence: GI # 19743929, sequence 383-484
Recombinant protein tyrosine phosphatase, receptor type, T isoform 2 precursor
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable