Principaux documents
GE17372212
HiTrap® Capto AVB
pkg of 1 × 5 mL, Cytiva 17372212
Synonyme(s) :
Affinity Purification Column
5 ML
2 460,00 $
2 460,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 ML
2 460,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106500
Nomenclature NACRES :
NB.21
2 460,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17372212
Paramètres
20 mL/min max. flow rate
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Capto AVB is based on a rigid base matrix, delivering excellent pressure-flow properties to AAV production. The possibility to run at higher flow rates and bed heights increases flexibility in process design and allows for an increased productivity.
Caractéristiques et avantages
  • Efficient purification of AAV of several subclasses by affinity chromatography
  • Prepacked HiTrap columns for easy screening and convenient process development, as well as small scale purification
  • High selectivity and excellent scalability
Informations légales
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable