GE17-0569-01
EAH-Sepharose™ 4B
Cytiva 17-0569-01, pack of 50 mL
773,00 $
About This Item
773,00 $
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 50 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-0569-01
Conditions de stockage
(20% Ethanol containing 0.9% NaCl)
Matrice
4% agarose
Taille des particules
45-165 μm
Diamètre moyen
90 μm
ligand dependent
3-14
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Les clients ont également consulté
Articles
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
Protocoles
Ligands are coupled in a simple one-step procedure in the presence of a coupling reagent, carbodiimide. The carbodiimides may be regarded as anhydrides of urea.