Principaux documents
GE17-0430-01
Milieu Sepharose 4B activé par du CNBr
Cytiva 17-0430-01, pack of 15 g
Synonyme(s) :
Sepharose 4B activé par du CNBr
1 PKG
740,00 $
740,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
740,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106500
Nomenclature NACRES :
NA.56
740,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 15 g
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-0430-01
Matrice
4% agarose
Taille des particules
45-165 μm
Diamètre moyen
90 μm
ligand dependent
2-11
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le milieu Sepharose 4B activé par du CNBr est un milieu pré-activé utilisé pour coupler des anticorps ou d′autres protéines de grande taille contenant des groupes -NHx à du milieu Sepharose, selon la méthode au bromure de cyanogène, sans segment d′espacement intermédiaire.
Le milieu Sepharose 4B activé par du CNBr est un milieu pré-activé permettant d′immobiliser des ligands contenant des amines primaires. Il constitue un moyen très pratique pour immobiliser des ligands grâce à la méthode au bromure de cyanogène. La réaction de couplage est spontanée, rapide et facile à réaliser. Ses applications couvrent l′immobilisation de protéines, de peptides et d′acides nucléiques.
Caractéristiques et avantages
  • Permet d′immobiliser des anticorps ou d′autres protéines de grande taille contenant des groupes -NH2 en les couplant à la matrice.
  • Plus de 25 ans d'expérience reconnue dans le couplage de ligands contenant des groupes amino primaires.
  • Fixation multi-point donnant un produit chimiquement stable.
  • Réaction de couplage spontanée, rapide et facile à réaliser via la méthode au bromure de cyanogène.
Stockage et stabilité
Remarque : ce produit peut être expédié jusqu'à 90 jours avant sa date de péremption. Pour de plus amples informations sur la date de péremption d'un lot, veuillez contacter le service technique.
Remarque sur l'analyse
Pour consulter le certificat d'analyse de ce produit, rendez-vous sur le site www.cytiva.com.
Informations légales
Sepharose is a trademark of Cytiva
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Arina L Maltseva et al.
Frontiers in physiology, 5, 497-497 (2015-01-08)
Immune responses of invertebrate animals are mediated through innate mechanisms, among which production of antimicrobial peptides play an important role. Although evolutionary Polychaetes represent an interesting group closely related to a putative common ancestor of other coelomates, their immune mechanisms
Protocoles
This page shows coupling through the primary amine of a ligand with a NHS-activated Sepharose High Performance, NHS-activated Sepharose 4 Fast Flow and CNBr-activated Sepharose from Cytiva.