IPFL00010
Immobilon® -FL PVDF Membrane
1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.45 µm pore size, transfer membrane with low background fluorescence
Synonyme(s) :
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Membrane Immobilon®-FL en PVDF, 1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane with low background fluorescence for Western blotting. Compatible with visible and infrared fluorescent probes.
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Filtre, L × l
27 cm × 3.75 m
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Capacité
155 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
205 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
300 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Compatibilité
for use with All fluorescence dyes
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Coomassie brilliant blue
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
Méthode de détection
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- la première membrane de transfert optimisée pour les applications de fluorescence : le très faible bruit de fond améliore la sensibilité de tous les protocoles de détection par fluorescence
- compatible avec toutes les sondes fluorescentes courantes sur une large plage de longueurs d'onde d'excitation et d'émission
- idéale pour la détection par multiplexage et par chimiofluorescence
- compatible avec les tampons et agents de blocage classiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.
Protocole de préparation d'échantillons pour la lyse cellulaire et une bonne extraction des protéines à partir de cellules et de tissus en culture en vue d'un western blotting ultérieur.
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.