GBL705384
Grace Bio-Labs ONCYTE® SuperNOVA™ nitrocellulose film slides
384-2.5 mm x 2.5 mm square pads, for SBS compliant microtiter plate/glass substrate
Synonyme(s) :
nitrocellulose slides, protein microarrays
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
nitrocellulose (on glass)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Grace Bio-Labs 705384
Taille externe
74 mm × 110 mm
Type de liaison
high binding surface