Principaux documents
CLS3958
Plaque à 96 puits profonds en polypropylène Corning®
round bottom clear, polypropylene, bag of 5 ×, sterile, lid: no
Synonyme(s) :
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
25 EA
247,00 $
247,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 EA
247,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
247,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
polypropylene plate
round bottom clear
translucent bottom
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt
Fabricant/nom de marque
Corning 3958
Conditionnement
bag of 5 ×
Taille
96 wells
Volume des puits
1 mL
Puits
96 wells , storage block
Adéquation
suitable for (cell cuture)
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
Corning propose un système complet de stockage en polypropylène, consistant en un ensemble de plaques, de blocs et de films de protection.
Toutes les plaques et les blocs sont fabriqués en polypropylène pour assurer la résistance aux solvants. Ces produits sont idéaux pour les applications de banques de composés, de chimie combinatoire et de génomique. Les bases des plaques à 96 puits en polypropylène sont fabriquées selon les dimensions standard dans le secteur. Les plaques sont disponibles avec des puits à fond plat, bombé ou en V pour répondre aux besoins d'essais et de stockage de tout type.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.