Principaux documents
G6251
Sigma-Aldrich
β-glycérophosphate disodium salt hydrate
≤0.20% L-α-isomer
Synonyme(s) :
BGP, Glycérol 2-phosphate disodium salt hydrate
About This Item
Formule linéaire :
(HOCH2)2CHOP(O)(ONa)2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.04 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Impuretés
≤0.20% L-α-isomer
Pf
102-104 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
ROPZSVKNEIIIDE-UHFFFAOYSA-L
Application
βLe β-glycérophosphate (BGP) est un inhibiteur de sérine/thréonine phosphatases classique, utilisé dans les tampons de réaction kinase. Il est souvent associé à d'autres inhibiteurs de phosphatases/protéases pour une inhibition à large spectre. Il se comporte comme un donneur de phosphate organique et a été utilisé dans des milieux de culture pour la différenciation de cellules souches mésenchymateuses en cellules ostéoblastiques. Le BGP sert également à tamponner le milieu M17 pour la culture de Lactococcus dans l'expression de protéines recombinantes.
Initiation de la différenciation de cellules souches de la moelle osseuse incluses dans un gel de chitosane/collagène naturel conçu pour le génie tissulaire.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Buffer B70
Cold Spring Harbor Protocols, 2009, 11970-11970 (2009)
Limin Wang et al.
Biomaterials, 31(14), 3976-3985 (2010-02-23)
Chitosan and collagen type I are naturally derived materials used as cell carriers because of their ability to mimic the extracellular environment and direct cell function. In this study beta-glycerophosphate (beta-GP), an osteogenic medium supplement and a weak base, was
Buffer B70 (RNase-free)
Cold Spring Harbor Protocols, 2009, 11977-11977 (2009)
Lucas R Brun et al.
SpringerPlus, 3, 676-676 (2014-12-19)
The aim of this study was to evaluate the effect of strontium ranelate (SrR) on bone mineral density (BMD) and bone turnover markers after 1 year of treatment. Additionally, the effect of SrR in bisphosphonate-naïve patients (BP-naïve) compared to patients previously
Ya-Ting Deng et al.
PloS one, 10(8), e0136572-e0136572 (2015-09-01)
Echinocystic acid (EA) is a natural triterpone enriched in various herbs and has been used for medicinal purposes in China. In the present study, we systematically examined the effects of EA on ovariectomy-induced osteoporosis in rats for the first time.