Principaux documents
G6151
Grids for transmission electron microscopy
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, copper, hole W 115 μm, open area size 84%
1 VIAL
102,00 $
102,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 VIAL
102,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
MA.01
102,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
copper
Description
Indexed grids with asymmetric center mark and rim mark for positive sample placement.
Conditionnement
vial of 100 grids
Diamètre
Taille de la grille
200 mesh × 125 μm pitch
Largeur des trous
115 μm
Taille de la surface ouverte
84%
Description générale
Grid squares have consistent area for better statistical analysis.